SML3244
CU-CPD107
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(Ethoxymethyl)-4-iodo-α,α-dimethyl-5-phenyl-1H-imidazole-1-ethanol
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(O)CN(C(COCC)=N1)C(C2=CC=CC=C2)=C1I
InChI
1S/C16H21IN2O2/c1-4-21-10-13-18-15(17)14(12-8-6-5-7-9-12)19(13)11-16(2,3)20/h5-9,20H,4,10-11H2,1-3H3
chave InChI
XCYMSVIYUJTAPJ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)