SML3193
(S)-GSK2920487A
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-(4-fluorobenzo[b]thiophen-2-yl)(3-(5-methyl-1H-imidazol-1-yl)piperidin-1-yl)methanone, (S)-1, TCMDC-143498
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to gray
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N1C[C@H](CCC1)N2C=CN=C2C)C3=CC4=C(S3)C=CC=C4F
InChI
1S/C18H18FN3OS/c1-12-20-7-9-22(12)13-4-3-8-21(11-13)18(23)17-10-14-15(19)5-2-6-16(14)24-17/h2,5-7,9-10,13H,3-4,8,11H2,1H3/t13-/m0/s1
chave InChI
SBZYUUGJHIROPT-ZDUSSCGKSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)