SML3110
CRANAD-3
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(T-4)-[(1E,6E)-1,7-Bis[6-(diethylamino)-3-pyridinyl]-1,6-heptadiene-3,5-dionato-κO3,κO5]difluoroboron, CRANAD 3
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
gray to black
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FB(O1)(F)O=C(/C=C/C2=CN=C(N(CC)CC)C=C2)C=C1/C=C/C3=CC=C(N(CC)CC)N=C3
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)