Key Documents
SML3107
Sigma-Aldrich
Glycycoumarin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(2,4-Dihydroxy-phenyl)-7-hydroxy-5-methoxy-6-(3-methyl-but-2-enyl)-1-benzopyran-2-one, 3-(2,4-Dihydroxyphenyl)-7-hydroxy-5-methoxy-6-(3-methyl-2-buten-1-yl)-2H-1-benzopyran-2-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H20O6
Número CAS:
Peso molecular:
368.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C21H20O6/c1-11(2)4-6-14-18(24)10-19-16(20(14)26-3)9-15(21(25)27-19)13-7-5-12(22)8-17(13)23/h4-5,7-10,22-24H,6H2,1-3H3
chave InChI
NZYSZZDSYIBYLC-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Glycycoumarin is an isoflavone from vegetable roots including licorice that exhibits potent hepatoprotective effects. Glycycoumarin protects hepatocytes through activation of autophagy and mitigation of ER stress/GSK-3 –JNK/CHOP-mitochondria cascade activation. Also, it appears to alleviate acetaminophen-induced liver injury through sustained autophagy.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3