SML3070
PSEM89S Hydrochloride salt
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-2,5-Dimethoxy-N-(quinuclidin-3-yl)benzamide, Hydrochloride salt, N-(3S)-1-Azabicyclo[2.2.2]oct-3-yl-2,5-dimethoxybenzamide Hydrochloride salt, PSEM 89S Hydrochloride salt, PSEM-89S Hydrochloride salt
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N[C@@H]1CN2CCC1CC2)C3=C(C=CC(OC)=C3)OC.Cl
InChI
1S/C16H22N2O3.ClH/c1-20-12-3-4-15(21-2)13(9-12)16(19)17-14-10-18-7-5-11(14)6-8-18;/h3-4,9,11,14H,5-8,10H2,1-2H3,(H,17,19);1H/t14-;/m1./s1
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)