SML3047
Urolithin C
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
3,8,9-Trihydroxy-6H-benzo[c]chromen-6-one, 3,8,9-Trihydroxy-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one, 3,8,9-Trihydroxyurolithin
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C2=CC(O)=C(O)C=C2C3=C(C=C(O)C=C3)O1
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3