SML2812
AN1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-Bromo-3-[(3-bromo-4,5-dihydroxyphenyl)methylene]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, mHTT-LC3 linker AN1
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1c(c(cc(c1)C=C2c3c(ccc(c3)Br)NC2=O)O)O
InChI
1S/C15H9Br2NO3/c16-8-1-2-12-9(6-8)10(15(21)18-12)3-7-4-11(17)14(20)13(19)5-7/h1-6,19-20H,(H,18,21)
chave InChI
GPKLWRHHVIBYEO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)