SML2743
TM30089
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(3-(4-Fluoro-N-methylphenylsulfonamido)-3,4-dihydro-1H-carbazol-9(2H)-yl)acetic acid, 3-[[(4-Fluorophenyl)sulfonyl]methylamino]-1,2,3,4-tetrahydro-9H-carbazole-9-acetic acid, CAY 10471, CAY-10471, CAY10471, TM 30089, TM-30089, {3-[(4-Fluorobenzenesulfonyl)methylamino]-1,2,3,4-tetrahydrocarbazol-9-yl}acetic acid
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C21H21FN2O4S/c1-23(29(27,28)16-9-6-14(22)7-10-16)15-8-11-20-18(12-15)17-4-2-3-5-19(17)24(20)13-21(25)26/h2-7,9-10,15H,8,11-13H2,1H3,(H,25,26)
chave InChI
CANCTKXGRVNXFP-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)