SML2648
Lomibuvir
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-(3,3-Dimethyl-1-butyn-1-yl)-3-[(trans-4-hydroxycyclohexyl)[(trans-4-methylcyclohexyl)carbonyl]amino]-2-thiophenecarboxylic acid, 5-(3,3-Dimethyl-1-butynyl)-3-[(trans-4-hydroxycyclohexyl)[(trans-4-methylcyclohexyl)carbonyl]amino]thiophene-2-carboxylic acid, 5-(3,3-Dimethyl-but-1-ynyl)-3-[(trans-4-hydroxy-cyclohexyl)-(trans-4-methyl-cyclohexanecarbonyl)-amino]-thiophene-2-carboxylic acid, VCH 222, VCH-222, VCH222, VX 222, VX-222, VX222
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(c(cc1C#CC(C)(C)C)N([C@@H]3CC[C@H](CC3)O)C(=O)[C@@H]2CC[C@H](CC2)C)C(=O)O
InChI
1S/C25H35NO4S/c1-16-5-7-17(8-6-16)23(28)26(18-9-11-19(27)12-10-18)21-15-20(13-14-25(2,3)4)31-22(21)24(29)30/h15-19,27H,5-12H2,1-4H3,(H,29,30)/t16-,17-,18-,19-
chave InChI
WPMJNLCLKAKMLA-VVPTUSLJSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)