SML2625
RCM-1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[[2-Oxo-2-(2-thienyl)ethyl]thio]-4,6-di-2-thienyl-3-pyridinecarbonitrile, 2-{[2-Oxo-2-(thiophen-2-yl)ethyl]sulfanyl}-4,6-di(thiophen-2-yl)pyridine-3-carbonitrile
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to very dark orange
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3