SML2217
Parecoxib sodium
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
SC-69124, Sodium (4-(5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)phenylsulfonyl)(propionyl)amide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(C2=CC=C(S([N-]C(CC)=O)(=O)=O)C=C2)C(C3=CC=CC=C3)=NO1.[Na+]
InChI
1S/C19H18N2O4S.Na/c1-3-17(22)21-26(23,24)16-11-9-14(10-12-16)18-13(2)25-20-19(18)15-7-5-4-6-8-15;/h4-12H,3H2,1-2H3,(H,21,22);/q;+1/p-1
chave InChI
HQPVVKXJNZEAFW-UHFFFAOYSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)