SML2187
RL5a
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N2-[2-(2-Furanyl)-4-quinolinyl]-N1,N1-dimethyl-1,2-ethanediamine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to very dark brown
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CCNc1c2c(nc(c1)c3[o]ccc3)cccc2)(C)C
InChI
1S/C17H19N3O/c1-20(2)10-9-18-15-12-16(17-8-5-11-21-17)19-14-7-4-3-6-13(14)15/h3-8,11-12H,9-10H2,1-2H3,(H,18,19)
chave InChI
CRGKLHXVNVZAPA-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)