SML2070
23-Hydroxybetulinic acid
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3β,4α)-3,23-Dihydroxylup-20(29)-en-28-oic acid, 3β,23-Dihydroxylup-20(29)-en-28-oic acid, 3aH-Cyclopenta[a]chrysene, lup-20(29)-en-28-oic acid deriv., Anemosapogenin
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
under inert gas
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1CC[C@@]2(C)[C@](CC[C@]3(C)[C@]2([H])CC[C@@]4([H])[C@@]3(C)CC[C@]5(C(O)=O)[C@]4([H])[C@H](C(C)=C)CC5)([H])[C@]1(C)CO
InChI
1S/C30H48O4/c1-18(2)19-9-14-30(25(33)34)16-15-28(5)20(24(19)30)7-8-22-26(3)12-11-23(32)27(4,17-31)21(26)10-13-29(22,28)6/h19-24,31-32H,1,7-17H2,2-6H3,(H,33,34)/t19-,20+,21+,22+,23-,24+,26-,27-,28+,29+,30-/m0/s1
chave InChI
HXWLKAXCQLXHML-WGOZWDAUSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)