SML2057
Bevirimat
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3b)-3-(3-Carboxy-3-methyl-1-oxobutoxy)lup-20(29)-en-28-oic acid, 3-0-(3′-3′-Dimethylsuccinyl)betulinic acid, BVM, MPC-4326, O-(3,3-Dimethylsuccinyl)betulinic acid, PA-457
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC([C@H]1[C@]2([H])[C@@]3([H])CC[C@@]4([H])[C@](CC[C@]5([H])[C@]4(C)CC[C@H](OC(CC(C)(C(O)=O)C)=O)C5(C)C)(C)[C@]3(C)CC[C@@]2(C(O)=O)CC1)=C
InChI
1S/C36H56O6/c1-21(2)22-12-17-36(30(40)41)19-18-34(8)23(28(22)36)10-11-25-33(7)15-14-26(42-27(37)20-31(3,4)29(38)39)32(5,6)24(33)13-16-35(25,34)9/h22-26,28H,1,10-20H2,2-9H3,(H,38,39)(H,40,41)/t22-,23+,24-,25+,26-,28+,33-,34+,35+,36-/m0/s1
chave InChI
YJEJKUQEXFSVCJ-WRFMNRASSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)