SML1693
Pz-1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(5-(Tert-Butyl)isoxazol-3-yl)-2-(4-(5-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)-1H-benzo[d]imidazol-1-yl)phenyl)acetamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1N=CC(C(C=C2)=CC3=C2N(C4=CC=C(CC(NC5=NOC(C(C)(C)C)=C5)=O)C=C4)C=N3)=C1
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3