SML1497
Canrenone
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
(17α)-17-Hydroxy-3-oxopregna-4,6-diene-21-carboxylic acid γ-lactone, NSC 261713
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D +17 to +24°, c = 1 in chloroform-d
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@]12C(C=C[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]45OC(CC5)=O)=CC(CC1)=O
InChI
1S/C22H28O3/c1-20-9-5-15(23)13-14(20)3-4-16-17(20)6-10-21(2)18(16)7-11-22(21)12-8-19(24)25-22/h3-4,13,16-18H,5-12H2,1-2H3/t16-,17+,18+,20+,21+,22-/m1/s1
chave InChI
UJVLDDZCTMKXJK-WNHSNXHDSA-N
Informações sobre genes
human ... NR3C2(4306)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Canrenone is an active metabolite of spironolactone with potassium-sparing diuretic activity. Canrenone specifically antagonizes aldosterone at the mineralocorticoid receptor in the kidneys, thereby increasing sodium excretion and inhibiting potassium excretion. It is known to reduce the inflammatory reaction influenced by aldosterone.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)