Documentos Principais
SML1324
Sigma-Aldrich
XEN445
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-2-(3-(Pyridin-2-ylmethoxy)pyrrolidin-1-yl)-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H17F3N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
366.33
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C18H17F3N2O3/c19-18(20,21)12-4-5-16(15(9-12)17(24)25)23-8-6-14(10-23)26-11-13-3-1-2-7-22-13/h1-5,7,9,14H,6,8,10-11H2,(H,24,25)/t14-/m0/s1
chave InChI
NBGRERFNOKZQLO-AWEZNQCLSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
XEN445 is a potent and selective inhibitor of endothelial lipase with an IC50 of 237 nM and high selectivity over hepatic and lipoprotein lipases. In experiments with wild-type mice, XEN445 raised plasma HDL-cholesterol levels by 16% after 3 days and by 30% after 9 days dosing.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3