Key Documents
SML1188
Sigma-Aldrich
PYZD-4409
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-4-[(5-nitro-2-furanyl)methylene]-3,5-pyrazolidinedione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H7ClFN3O5
Número CAS:
Peso molecular:
351.67
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
, white to very dark brown
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
FC1=CC=C(N2C(C(C(N2)=O)=CC3=CC=C([N+]([O-])=O)O3)=O)C=C1Cl
InChI
1S/C14H7ClFN3O5/c15-10-5-7(1-3-11(10)16)18-14(21)9(13(20)17-18)6-8-2-4-12(24-8)19(22)23/h1-6H,(H,17,20)
chave InChI
MSYMKEYWUWVZQY-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
PYZD-4409 inhibts ATP-dependent activation of human ubiquitin activating enzyme E1 with an IC50 of 20 mM. PYZD-4409 induces cell death, and inhbits clonogenic growth of leukemia and myeloma cell lines, and inhibits leukemia xenograft tumor growth in mice.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3