SML1118
Hepcidin-25 (human) trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
DTHFPICIFCCGCCHRSKCGMCCKT trifluoroacetate salt, H-Asp-Thr-His-Phe-Pro-Ile-Cys-Ile-Phe-Cys-Cys-Gly-Cys-Cys-His-Arg-Ser-Lys-Cys-Gly-Met-Cys-Cys-Lys-Thr-OH trifluoroacetate salt, Hepc25 (human), LEAP-1 (Liver-Expressed Antimicrobial Peptide) (human) trifluoroacetate salt, PLTR (Putative Liver Tumor Regressor ) (human)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to off-white
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research