Documentos Principais
SML1098
Sigma-Aldrich
Vilazodone hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5-[4-[4-(5-Cyano-1H-indol-3-yl)butyl]-1-piperazinyl]- 2-benzofurancarboxamide hydrochloride, EMD 68843, SB 659746A.
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H27N5O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
477.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N3(CCN(CC3)c4cc5c([o]c(c5)C(=O)N)cc4)CCCCc1c2c([nH]c1)ccc(c2)C#N
InChI
1S/C26H27N5O2.ClH/c27-16-18-4-6-23-22(13-18)19(17-29-23)3-1-2-8-30-9-11-31(12-10-30)21-5-7-24-20(14-21)15-25(33-24)26(28)32;/h4-7,13-15,17,29H,1-3,8-12H2,(H2,28,32);1H
chave InChI
RPZBRGFNBNQSOP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Ações bioquímicas/fisiológicas
Vilazodone is a serotonin 5-HT1A partial agonist and serotonin-selective reuptake inhibitor (SPARI) that is used clinically as an antidepressant for major depressive disorder.
Vilazodone is a serotonin 5-HT1A partial agonist and serotonin-selective reuptake inhibitor (SPARI); antidepressant.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)