SML1039
ENMD-1068 hydrochloride
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
6-Amino-1-[4-(3-methyl-1-oxobutyl)-1-piperazinyl]-1-hexanone hydrochloride
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 25 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H29N3O2/c1-13(2)12-15(20)18-10-8-17(9-11-18)14(19)6-4-3-5-7-16/h13H,3-12,16H2,1-2H3
chave InChI
VRZYMMVEALDDBH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Conteúdo relacionado
We offer agonists, antagonists, modulators and other bioactive small molecules for immune system signaling target identification and validation, as well as a variety of antibiotics, antivirals, and antifungals.