SML0921
AR7
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
7-Chloro-3-(4-methylphenyl)-2H-1,4-benzoxazine; 7-Chloro-3-p-tolyl-2H-benzo[b][1,4]oxazine, Atypical retinoid 7
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc2c(cc1)NC(=CO2)c3ccc(cc3)C
chave InChI
PUXHKTZKBDGXBB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- as chaperone-mediated autophagy (CMA) activator to study the activity of CMA in rat liver lysosomes
- as a CMA activator to study its effects on expression of DEAD-box helicase 3 X-linked (DDX3X), eukaryotic translation initiation factor 4A1 (EIF4A1), and eukaryotic translation initiation factor 4H (EIF4H) in cancer cells
- to study its effects on synuclein α (SNCA) oligomer levels in mature primary cortical neurons
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)