SML0796
HI-TOPK-032
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(12-Cyanindolizino[2,3-b]quinoxalin-2-yl)-2-thiophenecarboxamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
orange to dark red
solubilidade
DMSO: 3 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C20H11N5OS/c21-11-13-16-10-12(22-20(26)17-6-3-9-27-17)7-8-25(16)19-18(13)23-14-4-1-2-5-15(14)24-19/h1-10H,(H,22,26)
chave InChI
BCSBXWKRZUPFHW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3