Documentos Principais
SML0644
Sigma-Aldrich
SANT-2
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[3-(1H-Benzimidazol-2-yl)-4-chlorophenyl]-3,4,5-triethoxybenzamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H26ClN3O4
Número CAS:
Peso molecular:
479.96
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C26H26ClN3O4/c1-4-32-22-13-16(14-23(33-5-2)24(22)34-6-3)26(31)28-17-11-12-19(27)18(15-17)25-29-20-9-7-8-10-21(20)30-25/h7-15H,4-6H2,1-3H3,(H,28,31)(H,29,30)
chave InChI
VQOJFGFKIVFMDH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
SANT-2 is a potent sonic hedgehog pathway (shh) antagonist that directly inhibits by binding to the smoothened receptor.
Outras notas
Light sensitive
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3