SML0558
BETP
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(Ethylsulfinyl)-4-[3-(phenylmethoxy)phenyl]-6-(trifluoromethyl)-pyrimidine
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCS(=O)c1nc(cc(n1)C(F)(F)F)-c2cccc(OCc3ccccc3)c2
InChI
1S/C20H17F3N2O2S/c1-2-28(26)19-24-17(12-18(25-19)20(21,22)23)15-9-6-10-16(11-15)27-13-14-7-4-3-5-8-14/h3-12H,2,13H2,1H3
chave InChI
NTDFYGSSDDMNHI-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)