Documentos Principais
SML0280
Sigma-Aldrich
(2′Z)-Indirubin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(1,3-Dihydro-3-oxo-2H-indol-2-ylidene)-1,3-dihydro-2H-indol-2-one; [Δ2,3′-Biindoline]-2′,3-dione (7CI,8CI), C.I. 73200, Couroupitine B, Indigo red, Indigopurpurin, NSC 105327
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H10N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
262.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
protect from light
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1Nc2ccccc2\C1=C3\Nc4ccccc4C3=O
InChI
1S/C16H10N2O2/c19-15-10-6-2-4-8-12(10)17-14(15)13-9-5-1-3-7-11(9)18-16(13)20/h1-8,17H,(H,18,20)/b14-13-
chave InChI
CRDNMYFJWFXOCH-YPKPFQOOSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Indirubin is an inhibitor of GSK-3β and of cyclin-dependent kinases (CDK1/cyclin B, CDK2/cyclin A, CDK2/cyclin E, CDK4/cyclin D1, CDK5/p35). Also, indirubin is a specific Aryl Hydrocarbon receptor (AHR) ligand.
Indirubin is an inhibitor of GSK-3β and specific AHR ligand.
Características e benefícios
This compound is featured on the GSK-3 page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Tryptanthrin ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0310
Tryptanthrin
Artigos
We offers many products related to GSK-3 for your research needs.