SML0207
SB 328437
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
L-Phenylalanine, N-(1-naphthalenylcarbonyl)-4-nitro-, methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL
originador
GlaxoSmithKline
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@H](Cc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)NC(=O)c2cccc3ccccc23
InChI
1S/C21H18N2O5/c1-28-21(25)19(13-14-9-11-16(12-10-14)23(26)27)22-20(24)18-8-4-6-15-5-2-3-7-17(15)18/h2-12,19H,13H2,1H3,(H,22,24)/t19-/m0/s1
chave InChI
VMFGCGRAIBLAFY-IBGZPJMESA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to chemokine receptors for your research needs.