SML0146
ZL006
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-((3,5-Dichloro-2-hydroxybenzyl)amino)-2-hydroxybenzoic acid
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥5 mg/mL (warmed to 60° C)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1CNC(C=C2)=CC(O)=C2C(O)=O
InChI
1S/C14H11Cl2NO4/c15-8-3-7(13(19)11(16)4-8)6-17-9-1-2-10(14(20)21)12(18)5-9/h1-5,17-19H,6H2,(H,20,21)
chave InChI
RTEYSQSXRFVKTJ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)