SML0117
Fosphenytoin disodium salt hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
5,5-Diphenyl-3-[(phosphonooxy)methyl]-2,4-imidazolidinedione disodium salt hydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to tan
solubilidade
H2O: ≥15 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OCN1C(=O)NC(C1=O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H15N2O6P.2Na.H2O/c19-14-16(12-7-3-1-4-8-12,13-9-5-2-6-10-13)17-15(20)18(14)11-24-25(21,22)23;;;/h1-10H,11H2,(H,17,20)(H2,21,22,23);;;1H2/q;2*+1;/p-2
chave InChI
WPAVXKKGWCHUAK-UHFFFAOYSA-L
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)