SMB01077
Poliothyrsoside
≥85% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
Nigracin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥85% (LC/MS-ELSD)
forma
solid
peso molecular
406.38
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C20H22O9/c21-9-12-8-13(22)6-7-14(12)28-20-18(25)17(24)16(23)15(29-20)10-27-19(26)11-4-2-1-3-5-11/h1-8,15-18,20-25H,9-10H2/t15-,16-,17+,18-,20-/m1/s1
chave InChI
FLROYCKIIJCTDY-BFMVXSJESA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3