Documentos Principais
SMB00521
Sigma-Aldrich
4-Oxo-5-phenylpentanoic acid
≥90% (LC/MS-UV)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
192.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥90% (LC/MS-UV)
Formulário
solid
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CC1=CC=CC=C1)CCC(O)=O
InChI
1S/C11H12O3/c12-10(6-7-11(13)14)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,13,14)
chave InChI
LTNSOYZGFPWHOF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Natural product derived from fungal source.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)