Documentos Principais
SMB00415
Sigma-Aldrich
α-Man-PEG3-Alkyne
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-Man-PEG3-Propyne, (9-Propargyl-3,6,9-trioxadodecyl) α-D-mannopyranoside, (Dodec-11-yn-3,6,9-trioxadodecyl) α-D-mannopyranoside, 2-{2-[2-(Prop-2-ynyloxy)ethoxy]ethoxy}ethyl α-D-Mannopyranoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H26O9
Peso molecular:
350.36
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C#CCOCCOCCOCCO[C@H]1O[C@H](CO)[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)O
InChI
1S/C15H26O9/c1-2-3-20-4-5-21-6-7-22-8-9-23-15-14(19)13(18)12(17)11(10-16)24-15/h1,11-19H,3-10H2/t11?,12-,13+,14?,15+/m1/s1
chave InChI
IXCVCNLRVJBMIS-NSMDVSGXSA-N
Descrição geral
α-Man-PEG3-Alkyne is a PEGylated glycoside.
Ações bioquímicas/fisiológicas
α-Man-PEG3-Alkyne is a PEGylated glycoside. PEGylated glycosides are used as ligands for Click Chemistry. They may also be important for use as carbohydrate carriers in glycotherapeutic applications, drug carriers for site specific delivery, drug enhancers for decreasing toxicity and solubility and protein enhancers.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)