Key Documents
SMB00154
Sigma-Aldrich
Picroside III
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H30O13
Número CAS:
Peso molecular:
538.50
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
forma
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(\C=C\C(=O)OC[C@H]2O[C@@H](O[C@@H]3OC=C[C@H]4[C@H](O)[C@@H]5O[C@]5(CO)[C@@H]34)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)ccc1O
InChI
1S/C25H30O13/c1-33-14-8-11(2-4-13(14)27)3-5-16(28)35-9-15-19(30)20(31)21(32)24(36-15)37-23-17-12(6-7-34-23)18(29)22-25(17,10-26)38-22/h2-8,12,15,17-24,26-27,29-32H,9-10H2,1H3/b5-3+/t12-,15-,17-,18+,19-,20+,21-,22+,23+,24+,25-/m1/s1
chave InChI
DPHFMUYFANVRJL-JCUBBWBISA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3