G9923
Picroside I
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(1aS,1bS,2S,5aR,6S,6aS)-1a,1b,2,5a,6,6a-Hexahydro-6-hydroxy-1a-(hydroxymethyl)oxireno[4,5]cyclopenta[1,2-c]pyran-2-yl-β-D-glucopyranoside 6-[(2E)-3-phenyl-2-propenoate], 6′-Cinnamoylcatalpol
Ensaio
≥98% (HPLC)
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL, clear, colorless
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](COC(/C=C/C2=CC=CC=C2)=O)O[C@H]1O[C@@H]3OC=C[C@]4([H])[C@@]3([H])[C@](O5)(CO)[C@@H]5[C@H]4O
InChI
1S/C24H28O11/c25-11-24-16-13(17(27)21(24)35-24)8-9-31-22(16)34-23-20(30)19(29)18(28)14(33-23)10-32-15(26)7-6-12-4-2-1-3-5-12/h1-9,13-14,16-23,25,27-30H,10-11H2/b7-6+/t13-,14-,16-,17+,18-,19+,20-,21+,22+,23+,24-/m1/s1
chave InChI
XZGPUOQGERGURE-LUVHZPKESA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)