Key Documents
SMB00125
Sigma-Aldrich
Heraclenol
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
Heralenol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H16O6
Número CAS:
Peso molecular:
304.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
forma
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(O)[C@H](O)COc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13
InChI
1S/C16H16O6/c1-16(2,19)11(17)8-21-15-13-10(5-6-20-13)7-9-3-4-12(18)22-14(9)15/h3-7,11,17,19H,8H2,1-2H3/t11-/m1/s1
chave InChI
FOINLJRVEBYARJ-LLVKDONJSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3