SMB00124
Meranzin hydrate
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
8-[(2S)-2,3-Dihydroxy-3-methylbutyl]-7-methoxy-2H-1-benzopyran-2-one
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C=CC2=CC=C(OC)C(C[C@H](C(O)(C)C)O)=C2O1
InChI
1S/C15H18O5/c1-15(2,18)12(16)8-10-11(19-3)6-4-9-5-7-13(17)20-14(9)10/h4-7,12,16,18H,8H2,1-3H3/t12-/m0/s1
chave InChI
KGGUASRIGLRPAX-LBPRGKRZSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)