Documentos Principais
SLMTBP5-EP
Eppendorf® Safe-Lock Microcentrifuge Tubes, Biopur®
volume 0.5 mL, colorless, pkg of 50 ea (individually wrapped)
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
esterilidade
sterile
embalagem
pkg of 50 ea (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Eppendorf® 022600001 (North America)
volume
0.5 mL
cor
colorless
Categorias relacionadas
Descrição geral
  • Patented Safe-Lock hinged lid that eliminates any danger from leaks or from opening accidentally
  • Can be autoclaved when open (121°C, 20 minutes)
  • Has volume graduations and etched marking surfaces
  • Individually sealed Biopur microcentrifuge tube is sterile and free of pyrogens, RNase, DNA and ATP
Informações legais
Biopur is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)