Documentos Principais
SCP0254
Sigma-Aldrich
TNF Coverting Enzyme Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H32N4O7
Peso molecular:
536.58
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Nome do produto
TNF Coverting Enzyme Substrate,
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥85%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
MCA-Pro-Leu-Ala-Gln-Ala-Val-DNP-Dap-Arg-Ser-Ser-Ser-Arg-NH2
Aplicação
TNF Coverting Enzyme (TACE) is responsible for shedding of various membrane proteins including proinflammatory cytokine TNF. MCA-PLAQAV-DNP-Dap-RSSSR-NH2 is used as a TACE substrate.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)