Documentos Principais
SCP0208
Sigma-Aldrich
Parathyroid Hormone 39-84 human
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C211H357N67O72
Peso molecular:
4984.50
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥72%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Ala-Pro-Leu-Ala-Pro-Arg-Asp-Ala-Gly-Ser-Gln-Arg-Pro-Arg-Lys-Lys-Glu-Asp-Asn-Val-Leu-Val-Glu-Ser-His-Glu-Lys-Ser-Leu-Gly-Glu-Ala-Asp-Lys-Ala-Asp-Val-Asn-Val-Leu-Thr-Lys-Ala-Lys-Ser-Gln
Aplicação
Parathyroid hormone (PTH) is an 84 amino acid hormone involved in calcium regulation, increases calcium levels in blood, in counteraction to calcitonin. PTH also regulates serum phosphate levels and vitamin D biosynthesis. PTH (39-84) and (53-84) are C-terminal peptides of PTH used to resolve PTH activity.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3