Documentos Principais
512585
Sigma-Aldrich
Parathyroid Hormone 1-34, Rat
Sinônimo(s):
Parathyroid Hormone 1-34, Rat, rPTH 1-34
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C180H291N55O48S2
Número CAS:
Peso molecular:
4057.71
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
descrição
Merck USA index - 14, 7034
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
5% acetic acid: 1 mg/mL
DMSO: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Synthetic, rat parathryroid hormone. Suitable for studies of bone metabolism and glandular disorders, characterization of specific receptor sites, and as an antigen.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
H-Ala-Val-Ser-Glu-Ile-Gln-Leu-Met-His-Asn-Leu-Gly-Lys-His-Leu-Ala-Ser-Val-Glu-Arg-Met-Gly-Trp-Leu-Arg-Lys-Lys-Leu-Gln-Asp-Val-His-Asn-Phe-OH
Outras notas
Coltrera, M.D., et al. 1981. J. Biol. Chem.256, 10555.
Roos, B.A., et al. 1981. J. Clin. Endocrinol. Metab.53, 709.
Jubiz, W., et al. 1972. J. Clin. Invest.51, 2040.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3