Documentos Principais
SCP0031
Sigma-Aldrich
[Glu11]-Amyloid β 10-16 human
≥95% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H61N13O12
Peso molecular:
940.01
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.32
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥62%
condição de armazenamento
protect from light
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
Tyr-Glu-Val-His-His-Gln-Lys
Descrição geral
Amyloid beta aggregation leading to profibril formation and neurotoxicity is associated with Alzheimer′s disease. Several antibodies require the presence of amino acids 10-16 for Aβ detection. This peptide may be useful as a control in immunohistochemistry, ELISA and other antibody based analysis.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)