SCJ4600030
CF™ 594 maleimide
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
Ensaio
≥90% (TLC)
Formulário
solid
peso molecular
~851 g/mol
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
ε (coeficiente de extinção)
115000 at 593 nm
razão de absorbância
A280/593 nm 0.08
fluorescência
λex 532 or 561 nm (Flow cytometry laser line)
λex 593 nm; λem 614 nm
λex 594 nm (Microscopy laser line)
adequação
suitable for fluorescence
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Características e benefícios
Nota de preparo
Reconstituição
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)