SCJ4600021
CF™ 555 maleimide
suitable for fluorescence, ≥90% (TLC)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90% (TLC)
forma
solid
peso molecular
~932 g/mol
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
H2O: soluble
εmax
150000 at 555 nm
razão de absorbância
A280/555 nm 0.08
fluorescência
λex 488 or 532 nm (Flow cytometry laser line)
λex 488 or 532 nm (Microscopy laser line)
λex 555 nm; λem 565 nm
adequação
suitable for fluorescence
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Características e benefícios
Nota de preparo
Reconstituição
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3