SBP3501101
UCP1 Blocking Peptide for SAB3501101
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Formulário
liquid
reatividade de espécies
rat, mouse, human
concentração
200 μg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Imunogênio
17 amino acids near the carboxy terminus of human UCP1 (GenBank accession.
Aplicação
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Ligação
This peptide blocks the action of antibody SAB3501101.
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)