SAB5702958
Anti-CDC27 Antibody, clone 7U5A3, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
ANAPC3, APC3, CDC27Hs, D0S1430E, D17S978E, H-NUC, HNUC, NUC2
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
7U5A3, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
100 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.89 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
NPLCKFHRASVLFANEKYKSALQELEELKQIVPKESLVYFLIGKVYKKLGQTHLALMNFSWAMDLDPKGANNQIKEAIDKRYLPDDEEPITQEEQIMGTDESQESSMTDADDTQLHAAESDEF
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDC27(996)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1