Documentos Principais
SAB5702934
Sigma-Aldrich
Anti-Engrailed 1 Antibody, clone 3B4K8, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
engrailed homeobox 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
3B4K8, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
50 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.49 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
KLKKKKNEKEDKRPRTAFTAEQLQRLKAEFQANRYITEQRRQTLAQELSLNESQIKIWFQNKRAKIKKATGIKNGLALHLMAQGLYNHSTTTVQDKDESE
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EN1(2019)
Descrição geral
Homeobox-containing genes are thought to have a role in controlling development. In Drosophila, the 'engrailed' (en) gene plays an important role during development in segmentation, where it is required for the formation of posterior compartments. Different mutations in the mouse homologs, En1 and En2, produced different developmental defects that frequently are lethal. The human engrailed homologs 1 and 2 encode homeodomain-containing proteins and have been implicated in the control of pattern formation during development of the central nervous system. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 293-392 of human Engrailed 1 (Q05925).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)