SAB5702859
Anti-KRAS+HRAS+NRAS Antibody, clone 6S6F3, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
ALPS4, CMNS, N-ras, NCMS, NRAS1, NS6
About This Item
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
6S6F3, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
20 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
0.30 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MTEYKLVVVGAGGVGKSALTIQLIQNHFVDEYDPTIEDSYRKQVVIDGETCLLDILDTAGQEEYSAMRDQYMRTGEGFLCVFAINNSKSFADINLYREQI
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NRAS(4893)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1