SAB5702847
Anti-Coagulation factor III/Tissue Factor Antibody, clone 0W9Z8, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CD142, TF, TFA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
0W9Z8, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
45-53 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
METPAWPRVPRPETAVARTLLLGWVFAQVAGASGTTNTVAAYNLTWKSTNFKTILEWEPKPVNQVYTVQISTKSGDWKSKCFYTTDTECDLTDEIVKDVK
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... F3(2152)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1