SAB5702762
Anti-Parathyroid Hormone (PTH) Antibody, clone 5X6R6, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
PTH1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
5X6R6, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
13 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
1.50 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MIPAKDMAKVMIVMLAICFLTKSDGKSVKKRSVSEIQLMHNLGKHLNSMERVEWLRKKLQDVHNFVALGAPLAPRDAGSQRPRKKEDNVLVESHEKSLGE
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PTH(5741)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)