SAB5702502
Anti-Casein Kinase 2 beta (CSNK2B) Antibody, clone 9T5J10, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CK2B, CK2N, CSK2B, G5A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
9T5J10, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
25 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
0.28 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
YQQGDFGYCPRVYCENQPMLPIGLSDIPGEAMVKLYCPKCMDVYTPKSSRHHHTDGAYFGTGFPHMLFMVHPEYRPKRPANQFVPRLYGFKIHPMAYQLQLQAASNFKSPVKTIR
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CSNK2B(1460)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1